Merck
ENAH961CD980
Enamine
N-[(thiolan-3-yl)methyl]acetamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 393.40
Lieferanten-SKU: EN300-2957924-100MG
CHF 393.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 393.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-2957924-100MG
CHF 393.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-((tetrahydrothiophen-3-yl)methyl)acetimidic acid
Inchi Code
1S/C7H13NOS/c1-6(9)8-4-7-2-3-10-5-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
JDFNRZVSMJZZIY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2957924
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2957924
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)