Merck
ENAH961CD71D
Enamine
tert-butyl 7-formyl-5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonane-8-carboxylate
Größe auswählen
50 MG
CHF 584.50
100 MG
CHF 749.60
250 MG
CHF 1’051.20
500 MG
CHF 1’631.00
1 G
CHF 2’079.50
2.5 G
CHF 4’032.10
5 G
CHF 5’943.10
10 G
CHF 8’792.70
Lieferanten-SKU: EN300-27695384-50MG
CHF 584.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 584.50
100 MG
CHF 749.60
250 MG
CHF 1’051.20
500 MG
CHF 1’631.00
1 G
CHF 2’079.50
2.5 G
CHF 4’032.10
5 G
CHF 5’943.10
10 G
CHF 8’792.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27695384-50MG
CHF 584.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 7-formyl-5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-12(2,3)18-11(16)14-9-13(5-4-6-13)17-8-10(14)7-15/h7,10H,4-6,8-9H2,1-3H3
InChIKey
BXJQCLHKDODZFF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695384
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695384
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)