Merck
ENAH961CD40C
Enamine
4-bromo-1-ethynylisoquinoline
Größe auswählen
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
500 MG
CHF 1’078.50
1 G
CHF 1’371.00
2.5 G
CHF 2’645.00
5 G
CHF 3’890.40
10 G
CHF 5’748.10
Lieferanten-SKU: EN300-27735224-50MG
CHF 354.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
500 MG
CHF 1’078.50
1 G
CHF 1’371.00
2.5 G
CHF 2’645.00
5 G
CHF 3’890.40
10 G
CHF 5’748.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27735224-50MG
CHF 354.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1-ethynylisoquinoline
Inchi Code
1S/C11H6BrN/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)10(12)7-13-11/h1,3-7H
InChIKey
BXVPJRQAJYEHBV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735224
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735224
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)