Merck
ENAH961CD38A
Enamine
4-(1-benzothiophen-4-yl)piperazine-1-carbonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.78
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(benzo[b]thiophen-4-yl)piperazine-1-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C13H13ClN2OS/c14-13(17)16-7-5-15(6-8-16)11-2-1-3-12-10(11)4-9-18-12/h1-4,9H,5-8H2
InChIKey
OBBOYKSESXIIQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976181
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976181
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)