Wichtige Dokumente
ENAH95E741E4
Enamine
rac-[(1R,2R)-2-(trifluoromethyl)cyclopropyl]methanesulfonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6766774-50MG
CHF 375.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6766774-50MG
CHF 375.20
Iupac Name
((1R,2R)-2-(trifluoromethyl)cyclopropyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H6ClF3O2S/c6-12(10,11)2-3-1-4(3)5(7,8)9/h3-4H,1-2H2/t3-,4+/m0/s1
InChIKey
CNAMKVHLKIFOPA-IUYQGCFVSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766774