Wichtige Dokumente
ENAH95E741BC
Enamine
3-(chlorosulfonyl)-4-propylbenzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-(chlorosulfonyl)-4-propylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11ClO4S/c1-2-3-7-4-5-8(10(12)13)6-9(7)16(11,14)15/h4-6H,2-3H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
DSJOMBVIOURQLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685312
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)