Merck
ENAH95E7374F
Enamine
3-(3,4-dichlorophenyl)cyclobutan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.08
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(3,4-dichlorophenyl)cyclobutan-1-one
Inchi Code
1S/C10H8Cl2O/c11-9-2-1-6(5-10(9)12)7-3-8(13)4-7/h1-2,5,7H,3-4H2
InChIKey
MPXMKSZPJFPDJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196699
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196699
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)