Merck
ENAH95E736C3
Enamine
methyl 3,3-dimethyl-2-(2-oxoimidazolidin-1-yl)butanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 3,3-dimethyl-2-(2-oxoimidazolidin-1-yl)butanoate
Inchi Code
1S/C10H18N2O3/c1-10(2,3)7(8(13)15-4)12-6-5-11-9(12)14/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)
InChIKey
CXVRBMBAFUBQDB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9499660
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9499660
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)