Wichtige Dokumente
ENAH95E72DEA
Enamine
1,4-dichloro-5-methylphthalazine
About This Item
Iupac Name
1,4-dichloro-5-methylphthalazine
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2/c1-5-3-2-4-6-7(5)9(11)13-12-8(6)10/h2-4H,1H3
InChIKey
SYLVRLGENAJCHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4263610
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)