Wichtige Dokumente
ENAH95E72A08
Enamine
(4R)-3-(2-chloroacetyl)-4-(propan-2-yl)-1,3-oxazolidin-2-one
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
48-49
Iupac Name
(R)-3-(2-chloroacetyl)-4-isopropyloxazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C8H12ClNO3/c1-5(2)6-4-13-8(12)10(6)7(11)3-9/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChIKey
BMIPCCMPWHPOGN-LURJTMIESA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8206483
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)