Merck
ENAH95E724D0
Enamine
rac-ethyl (1R,5R)-2-oxobicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl (1S,5S)-2-oxobicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H12O3/c1-2-12-9(11)7-4-5-3-6(5)8(7)10/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-,6-,7?/m0/s1
InChIKey
XWHYUKCBFYSUFC-WABBHOIFSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862729
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862729
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)