Merck
ENAH9453E354
Enamine
1-ethoxy-2-isocyanoethane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-ethoxy-2-isocyanoethane
Inchi Code
1S/C5H9NO/c1-3-7-5-4-6-2/h3-5H2,1H3
InChIKey
QMYVYGTXJJWLLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7037917
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7037917
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)