Wichtige Dokumente
ENAH9453E341
Enamine
2-fluoro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-26929805-50MG
CHF 349.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-26929805-50MG
CHF 349.20
Iupac Name
2-fluoro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClF4O2S/c1-4-2-5(8(11,12)13)7(6(10)3-4)16(9,14)15/h2-3H,1H3
InChIKey
LWRLXHVBDZXJGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26929805
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)