Merck
ENAH9453E2FD
Enamine
5-fluoro-2H,3H-furo[2,3-b]pyridine
Größe auswählen
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
Lieferanten-SKU: EN300-7234261-50MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7234261-50MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluoro-2,3-dihydrofuro[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6FNO/c8-6-3-5-1-2-10-7(5)9-4-6/h3-4H,1-2H2
InChIKey
OMJWYWHQUXAICD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7234261
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7234261
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)