Merck
ENAH9453E019
Enamine
7-fluoro-3-methyl-2H-indazol-5-amine hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
Lieferanten-SKU: EN300-26981526-50MG
CHF 433.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26981526-50MG
CHF 433.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-fluoro-3-methyl-2H-indazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8FN3.ClH/c1-4-6-2-5(10)3-7(9)8(6)12-11-4;/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12);1H
InChIKey
LLHYSUOYEHRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981526
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981526
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)