Wichtige Dokumente
ENAH9453DE54
Enamine
3-(2,5-dibromothiophene-3-sulfonamido)propanoic acid
About This Item
Iupac Name
N-[(2,5-dibromo-3-thienyl)sulfonyl]-beta-alanine
Inchi Code
1S/C7H7Br2NO4S2/c8-5-3-4(7(9)15-5)16(13,14)10-2-1-6(11)12/h3,10H,1-2H2,(H,11,12)
InChIKey
ZUTSPGDXCYXRSW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10174565
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)