Merck
ENAH9453D7EF
Enamine
2-(6-bromopyrimidin-4-yl)ethan-1-amine hydrobromide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.97
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(6-bromopyrimidin-4-yl)ethan-1-amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H8BrN3.BrH/c7-6-3-5(1-2-8)9-4-10-6;/h3-4H,1-2,8H2;1H
InChIKey
UCJRPTVLVMJYLH-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980794
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980794
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)