Wichtige Dokumente
ENAH9453D717
Enamine
8-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-26893166-50MG
CHF 349.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-26893166-50MG
CHF 349.20
Iupac Name
8-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c12-9(13)8-7-10(5-6-11-8)3-1-2-4-10/h8,11H,1-7H2,(H,12,13)
InChIKey
IZNGGFJHSRDFDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26893166
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)