Wichtige Dokumente
ENAH942F3024
Enamine
[2-(difluoromethoxy)ethyl](methyl)amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-26865049-50MG
CHF 346.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-26865049-50MG
CHF 346.60
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)-N-methylethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9F2NO.ClH/c1-7-2-3-8-4(5)6;/h4,7H,2-3H2,1H3;1H
InChIKey
VMVLAMRSJKVVTK-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865049
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)