Merck
ENAH942F2822
Enamine
7-bromo-3-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-2-one
Größe auswählen
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
Lieferanten-SKU: EN300-26866220-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26866220-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-bromo-3-hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzo[b]azepin-2-one
Inchi Code
1S/C10H10BrNO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(13)10(14)12-8/h2-3,5,9,13H,1,4H2,(H,12,14)
InChIKey
LNGBCFLMWJJIKL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26866220
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26866220
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)