Wichtige Dokumente
ENAH93E75ABC
Enamine
1-isocyanato-3-methoxy-2-methylpropane
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-4281180-100MG
CHF 232.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-4281180-100MG
CHF 232.20
Iupac Name
1-isocyanato-3-methoxy-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-6(4-9-2)3-7-5-8/h6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
OCMZIAIULBWLPF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4281180
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)