Merck
ENAH93E74CBC
Enamine
8-[({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}({[(tert-butoxy)carbonyl]imino})methyl)amino]octanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.5
MDL-Nummer:
Iupac Name
(E)-8-(2,3-bis(tert-butoxycarbonyl)guanidino)octanoic acid
Inchi Code
1S/C19H35N3O6/c1-18(2,3)27-16(25)21-15(22-17(26)28-19(4,5)6)20-13-11-9-7-8-10-12-14(23)24/h7-13H2,1-6H3,(H,23,24)(H2,20,21,22,25,26)
InChIKey
WHFMMICKMRRKPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7564197
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7564197
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)