Merck
ENAH93E74809
Enamine
tert-butyl N-{3-iodo-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (3-iodo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H18IN3O2/c1-12(2,3)18-11(17)15-10-9(13)16-7-5-4-6-8(16)14-10/h4-7H2,1-3H3,(H,15,17)
InChIKey
JLYFXOPEKJQPFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26666466
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26666466
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)