Merck
ENAH93E74633
Enamine
5-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6F3N3O2/c8-7(9,10)3-13-5-2-11-4(1-12-5)6(14)15/h1-2H,3H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChIKey
PROCYFRYEDPOKC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6245693
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6245693
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)