Merck
ENAH93E744FE
Enamine
2-(dicyanomethylidene)-2H-[1,3]dithiolo[4,5-b]pyrazine-5,6-dicarbonitrile
Größe auswählen
50 MG
CHF 644.30
100 MG
CHF 828.90
250 MG
CHF 1’165.60
Lieferanten-SKU: EN300-257196-50MG
CHF 644.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 644.30
100 MG
CHF 828.90
250 MG
CHF 1’165.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-257196-50MG
CHF 644.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(dicyanomethylene)-[1,3]dithiolo[4,5-b]pyrazine-5,6-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C10N6S2/c11-1-5(2-12)10-17-8-9(18-10)16-7(4-14)6(3-13)15-8
InChIKey
VJBNYHOCAPHICU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257196
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257196
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)