Wichtige Dokumente
ENAH93E743BF
Enamine
ethyl 3-[(2-bromopyridin-4-yl)oxy]-2-acetamidopropanoate
About This Item
Iupac Name
ethyl N-acetyl-O-(2-bromopyridin-4-yl)serinate
Inchi Code
1S/C12H15BrN2O4/c1-3-18-12(17)10(15-8(2)16)7-19-9-4-5-14-11(13)6-9/h4-6,10H,3,7H2,1-2H3,(H,15,16)
InChIKey
GGUXGHNNOCTWJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7462564
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)