Merck
ENAH93E7437C
Enamine
N-[(4-aminooxan-4-yl)methyl]-4-(cyclopent-1-en-1-yl)benzamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.86
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-((4-aminotetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)-4-(cyclopent-1-en-1-yl)benzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H24N2O2.ClH/c19-18(9-11-22-12-10-18)13-20-17(21)16-7-5-15(6-8-16)14-3-1-2-4-14;/h3,5-8H,1-2,4,9-13,19H2,(H,20,21);1H
InChIKey
QTLGEQKLGKQTPD-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26675604
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26675604
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)