Merck
ENAH93E73F81
Enamine
2-bromo-1-(2,3,5-trifluorophenyl)ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.02
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-bromo-1-(2,3,5-trifluorophenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O/c9-3-7(13)5-1-4(10)2-6(11)8(5)12/h1-2H,3H2
InChIKey
PEXKECGOLQXUFE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26285189
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26285189
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)