Merck
ENAH93E73EB4
Enamine
3-cyclopropylpyrrolidine-1-carbonyl chloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
1 G
CHF 1’884.50
Lieferanten-SKU: EN300-2558878-50MG
CHF 472.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
1 G
CHF 1’884.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-2558878-50MG
CHF 472.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyclopropylpyrrolidine-1-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H12ClNO/c9-8(11)10-4-3-7(5-10)6-1-2-6/h6-7H,1-5H2
InChIKey
PVCYYGVQDJQTDC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2558878
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2558878
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)