Merck
ENAH908235CF
Enamine
(1-methyl-5-oxopyrrolidin-3-yl)urea
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(1-methyl-5-oxopyrrolidin-3-yl)urea
Inchi Code
1S/C6H11N3O2/c1-9-3-4(2-5(9)10)8-6(7)11/h4H,2-3H2,1H3,(H3,7,8,11)
InChIKey
YSXSMBIFYCHXIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2957094
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2957094
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)