Merck
ENAH90823526
Enamine
1-(2-methylpyridin-4-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Größe auswählen
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
Lieferanten-SKU: EN300-3023801-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-3023801-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-methylpyridin-4-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C9H10N4/c1-7-6-8(2-4-11-7)13-5-3-9(10)12-13/h2-6H,1H3,(H2,10,12)
InChIKey
JSWFRWDXWQDORM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3023801
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3023801
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)