Merck
ENAH908234A3
Enamine
N-(4-ethoxyphenyl)methanesulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.27
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
125-127
Iupac Name
N-(4-ethoxyphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13NO3S/c1-3-13-9-6-4-8(5-7-9)10-14(2,11)12/h4-7,10H,3H2,1-2H3
InChIKey
RTXWEJCXNKQOIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549617
Melting Point
125-127
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549617
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)