Merck
ENAH90822ED8
Enamine
methyl 4,4,4-trimethoxybutanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.21
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
88-89
Iupac Name
methyl 4,4,4-trimethoxybutanoate
Inchi Code
1S/C8H16O5/c1-10-7(9)5-6-8(11-2,12-3)13-4/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
OPRCDLSRPWDNOP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492471
Melting Point
88-89
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492471
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)