Merck
ENAH90822C3E
Enamine
3-[(benzyloxy)carbonyl]-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-((benzyloxy)carbonyl)-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C17H14O6/c1-22-16(20)13-7-12(15(18)19)8-14(9-13)17(21)23-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19)
InChIKey
KXMGBNVSBKQICS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442187
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442187
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)