Merck
ENAH9082243F
Enamine
1-iodo-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.02
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-iodo-3-(perfluoroethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Inchi Code
1S/C7H6F5I/c8-6(9,7(10,11)12)4-1-5(13,2-4)3-4/h1-3H2
InChIKey
SEFJJYQILCRVHD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536752
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536752
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)