Merck
ENAH6592760A
Enamine
3-(dimethylphosphoryl)pyrrolidine-2,5-dione
Größe auswählen
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
Lieferanten-SKU: EN300-7445575-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7445575-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(dimethylphosphoryl)pyrrolidine-2,5-dione
Inchi Code
1S/C6H10NO3P/c1-11(2,10)4-3-5(8)7-6(4)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8,9)
InChIKey
RWBWBBNMFSDSOU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445575
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445575
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)