Merck
ENAH65919B3E
Enamine
N-cyclohexyl-3-methoxypropanamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
Lieferanten-SKU: EN300-7470427-100MG
CHF 232.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7470427-100MG
CHF 232.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-cyclohexyl-3-methoxypropanamide
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-13-8-7-10(12)11-9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
GPEMPGAZJQXHFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470427
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470427
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)