Merck
ENAH65919B2F
Enamine
methyl 5,5-difluoro-2,4-dioxopiperidine-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 5,5-difluoro-2,4-dioxopiperidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7F2NO4/c1-14-6(13)3-4(11)7(8,9)2-10-5(3)12/h3H,2H2,1H3,(H,10,12)
InChIKey
GLAPUMGBWYDXLW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436170
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436170
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)