Wichtige Dokumente
ENAH65919A8A
Enamine
(3-iodopropyl)cyclopropane
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(3-iodopropyl)cyclopropane
Inchi Code
1S/C6H11I/c7-5-1-2-6-3-4-6/h6H,1-5H2
InChIKey
VVWFXXSZVSSHHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3148085
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3148085
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)