Merck
ENAH5802EA1D
Enamine
tert-butyl 3-{2-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]ethyl}-3-cyanoazetidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.54
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)-3-cyanoazetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H32N2O3Si/c1-15(2,3)22-14(20)19-12-17(11-18,13-19)9-10-21-23(7,8)16(4,5)6/h9-10,12-13H2,1-8H3
InChIKey
RFNVBRGQNZJQGK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425171
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425171
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)