Wichtige Dokumente
ENAH38A2DB4F
Enamine
1-[4-({[2-(4-{[4-(aminomethyl)cyclohexyl]methyl}piperazin-1-yl)ethyl]amino}methyl)cyclohexyl]methanamine pentahydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7354910-100MG
CHF 1’179.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7354910-100MG
CHF 1’179.90
Iupac Name
N-((4-(aminomethyl)cyclohexyl)methyl)-2-(4-((4-(aminomethyl)cyclohexyl)methyl)piperazin-1-yl)ethan-1-amine pentahydrochloride
Inchi Code
1S/C22H45N5.5ClH/c23-15-19-1-5-21(6-2-19)17-25-9-10-26-11-13-27(14-12-26)18-22-7-3-20(16-24)4-8-22;;;;;/h19-22,25H,1-18,23-24H2;5*1H
InChIKey
BRTORYMUTQPVPR-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354910
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)