Wichtige Dokumente
ENAH38A2CF7D
Enamine
4-bromo-2-chloropyridine-3-sulfonyl chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-bromo-2-chloropyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2BrCl2NO2S/c6-3-1-2-9-5(7)4(3)12(8,10)11/h1-2H
InChIKey
ZYABAPSRMBMLGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760141
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760141
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)