Merck
ENAH31552351
Enamine
2-bromoquinoline-5-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-bromoquinoline-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2S/c10-9-5-4-6-7(12-9)2-1-3-8(6)15(11,13)14/h1-5H,(H2,11,13,14)
InChIKey
SQXSNBLUNNOPHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746303
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746303
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)