Wichtige Dokumente
ENAH31551FFC
Enamine
1-fluoro-4-oxocyclohexane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6736635-50MG
CHF 436.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6736635-50MG
CHF 436.30
Iupac Name
1-fluoro-4-oxocyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9FO3/c8-7(6(10)11)3-1-5(9)2-4-7/h1-4H2,(H,10,11)
InChIKey
DJPODTZOFJIALV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736635
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)