Wichtige Dokumente
ENAH31551D1F
Enamine
5-bromo-N'-hydroxy-1,3,4-thiadiazole-2-carboximidamide
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.05
Iupac Name
(5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)(nitroso)methanamine
Inchi Code
1S/C3H3BrN4OS/c4-3-7-6-2(10-3)1(5)8-9/h1H,5H2
InChIKey
ADQOBSCOABEZEI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733510
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733510
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)