Wichtige Dokumente
ENAH31551C09
Enamine
tert-butyl 3-bromo-2-oxoazepane-1-carboxylate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-2-oxoazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18BrNO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
DMCYBVCCGFTNNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732257
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732257
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)