Wichtige Dokumente
ENAH305241C1
Enamine
pentafluoroethane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
1,1,2,2,2-pentafluoroethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C2ClF5O2S/c3-11(9,10)2(7,8)1(4,5)6
InChIKey
VQHMMOSXFHZLPI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)