Wichtige Dokumente
ENAH3051F43A
Enamine
3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.61
Iupac Name
(2E)-3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C9H7ClO3/c10-7-5-6(1-3-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,11H,(H,12,13)/b4-2+
InChIKey
VOTXWNQLOVWHNB-DUXPYHPUSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1967680
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)