Merck
ENAH30502A7A
Enamine
3-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yloxy)pyrrolidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,3-dihydro-1H-inden-5-yl 3-pyrrolidinyl ether
Inchi Code
1S/C13H17NO/c1-2-10-4-5-12(8-11(10)3-1)15-13-6-7-14-9-13/h4-5,8,13-14H,1-3,6-7,9H2
InChIKey
AEIMEMJKCBXSIK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1849551
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)