Merck
ENAH304FF885
Enamine
3-(2,3,6-trifluorophenyl)propanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(2,3,6-trifluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c10-6-2-3-7(11)9(12)5(6)1-4-8(13)14/h2-3H,1,4H2,(H,13,14)
InChIKey
PRIWFTDRLYXFQT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1836529
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)